α-Bromo-2-(trifluorometoxi)tolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
T2311-1G
T2311-5G
TCIAT2311-1GEA
37
EUR
TCIAT2311-1G
TCIAT2311-5G
α-Bromo-2-(trifluorometoxi)tolueno ≥98.0% (por GC)
α-Bromo-2-(trifluorometoxi)tolueno
Formula:
C₈H₆BrF₃O Pto. Ebullición: 222 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 32 °C Densidad: 1,583 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00236321 Núm. CAS: 198649-68-2 UN: 3265 ADR: 8,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |