4-Bromo-2,3-difluorofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D3913-1G D3913-5G
TCIAD3913-1GEA 16 EUR
TCIAD3913-1G TCIAD3913-5G
4-Bromo-2,3-difluorofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Bromo-2,3-difluorofenol
Formula: C₆H₃BrF₂O
Número MDL: MFCD08061907
Núm. CAS: 144292-32-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d52b5d5820e7e7499aca396f32b62f04d63c991&vid=0d52b5d5820e7e7499aca396f32b62f04d63c991&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C