2-Bromo-5-iodopiridina ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B3765-25G
B3765-5G
TCIAB3765-25GEA
149
EUR
TCIAB3765-25G
TCIAB3765-5G
2-Bromo-5-iodopiridina ≥97.0% (por GC)
2-Bromo-5-iodopiridina
Formula:
C₅H₃BrIN MW: 283,89 g/mol |
Número MDL:
MFCD03095201 Núm. CAS: 73290-22-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 121.0 to 125.0 deg-C |