α-Bromo-m-iodotolueno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
I0603-25G I0603-5G
TCIAI0603-25GEA 221 EUR
TCIAI0603-25G TCIAI0603-5G
α-Bromo-m-iodotolueno ≥97.0% (por GC)
α-Bromo-m-iodotolueno
Formula: C₇H₆BrI
Pto. de fusión: 50…52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019016
Núm. CAS: 49617-83-6
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=951a4367f02e5085e4f771d4e46f55439fe0da42&vid=951a4367f02e5085e4f771d4e46f55439fe0da42&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C