Ácido 3-bromo-5-iodobenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B1807-25G B1807-5G
TCIAB1807-25GEA 170 EUR
TCIAB1807-25G TCIAB1807-5G
Ácido 3-bromo-5-iodobenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 3-bromo-5-iodobenzoico
Formula: C₇H₄BrIO₂
MW: 326,92 g/mol
Número MDL: MFCD00191851
Núm. CAS: 188815-32-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed46a0ebebe5662b3fe0166f94969d9df325caba&vid=ed46a0ebebe5662b3fe0166f94969d9df325caba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %