Isocianato de 3-bromofenilo ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: 1-Bromo-3-isocyanatobenzene

I0553-25G I0553-5G
TCIAI0553-25GEA 438 EUR
TCIAI0553-25G TCIAI0553-5G
Isocianato de 3-bromofenilo ≥98.0% (por GC)
Isocianato de 3-bromofenilo
Formula: C₇H₄BrNO
MW: 198,02 g/mol
Pto. Ebullición: 220°C
Densidad: 1,586 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 108°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002014
Núm. CAS: 23138-55-8
UN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83f2a1e258a68441fb925392d9109dc754b8ef7c&vid=83f2a1e258a68441fb925392d9109dc754b8ef7c&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR