4-Bromo-2,6-xilidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B1909-100G
B1909-25G
TCIAB1909-100GEA
290
EUR
TCIAB1909-100G
TCIAB1909-25G
4-Bromo-2,6-xilidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Bromo-2,6-xilidina
Formula:
C₈H₁₀BrN Pto. Ebullición: 120 °C (0,2 -rr) Pto. de fusión: 50 °C |
Número MDL:
MFCD00007826 Núm. CAS: 24596-19-8 EINECS: 246-337-9 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 48.0 to 52.0 deg-C |