2-Amino-5-bromo-3-nitropiridina ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A1556-25G
A1556-5G
TCIAA1556-25GEA
109
EUR
TCIAA1556-25G
TCIAA1556-5G
2-Amino-5-bromo-3-nitropiridina ≥97.0% (por GC)
2-Amino-5-bromo-3-nitropiridina
Formula:
C₅H₄BrN₃O₂ Pto. de fusión: 215…216 °C |
Número MDL:
MFCD00047441 Núm. CAS: 6945-68-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 207.0 to 212.0 deg-C |