2-Bromopiridin-5-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3657-1G B3657-5G
TCIAB3657-1GEA 22 EUR
TCIAB3657-1G TCIAB3657-5G
2-Bromopiridin-5-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Bromopiridin-5-ol
Formula: C₅H₄BrNO
Número MDL: MFCD04114184
Núm. CAS: 55717-45-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc62f20f923c374ef7f8d9ab7e9ee9d2dc84e1ca&vid=bc62f20f923c374ef7f8d9ab7e9ee9d2dc84e1ca&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C