3-Bromotioanisol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3-(metiltio)benceno, Sulfuro de 3-bromofenilo y metilo
B2346-25G B2346-5G
TCIAB2346-25GEA 219 EUR
TCIAB2346-25G TCIAB2346-5G
3-Bromotioanisol ≥98.0% (por GC)
3-Bromotioanisol
Formula: C₇H₇BrS
MW: 203,1 g/mol
Pto. Ebullición: 250°C
Número MDL: MFCD00041395
Núm. CAS: 33733-73-2
ADR: 9,
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %