(3-(2,3-Epoxipropoxi)propil)trimetoxisilano ≥97.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: (3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane, 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane, (3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl)trimethoxysilane

G0210-25G G0210-500G G0210-100G
TCIAG0210-25GEA 16 EUR
TCIAG0210-25G TCIAG0210-500G TCIAG0210-100G
(3-(2,3-Epoxipropoxi)propil)trimetoxisilano ≥97.0% (por GC)
(3-(2,3-Epoxipropoxi)propil)trimetoxisilano
Formula: C₉H₂₀O₅Si
MW: 236,34 g/mol
Pto. Ebullición: 299 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 137°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005144
Núm. CAS: 2530-83-8
EINECS: 219-784-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5951c6723e40a733073c212a91745eca9bf548f8&vid=5951c6723e40a733073c212a91745eca9bf548f8&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR