5-Metil-2-furaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M0254-25ML M0254-500ML
TCIAM0254-25MLEA 16 EUR
TCIAM0254-25ML TCIAM0254-500ML
5-Metil-2-furaldehído ≥98.0% (por GC)
5-Metil-2-furaldehído
Formula: C₆H₆O₂
Pto. Ebullición: 187°C
Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 72°C
Número MDL: MFCD00003232
Núm. CAS: 620-02-0
EINECS: 210-622-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e508c86b3994b5a4e84399a78331e45165d9b55&vid=9e508c86b3994b5a4e84399a78331e45165d9b55&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %