α-Cloro-p-etiltolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: α-Cloro-4-etilotolueno
E0738-25G E0738-5G
TCIAE0738-25GEA 152 EUR
TCIAE0738-25G TCIAE0738-5G
α-Cloro-p-etiltolueno ≥98.0% (por GC)
α-Cloro-p-etiltolueno
Formula: C₉H₁₁Cl
MW: 154.64 g/mol
Pto. Ebullición: 111°C
Número MDL: MFCD00039357
Núm. CAS: 1467-05-6
UN: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14d9b609e842ee358fcf9c04064fbb6c446db071&vid=14d9b609e842ee358fcf9c04064fbb6c446db071&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %