Cloruro de 2,4,6-trimetilbencilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-(Clorometil)-2,4,6-trimetilbenceno
T1763-25G T1763-5G
TCIAT1763-25GEA 103 EUR
TCIAT1763-25G TCIAT1763-5G
Cloruro de 2,4,6-trimetilbencilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 2,4,6-trimetilbencilo
Formula: C₁₀H₁₃Cl
MW: 168,67 g/mol
Pto. Ebullición: 119°C
Pto. de fusión: 34…38 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000901
Núm. CAS: 1585-16-6
EINECS: 216-440-3
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02e63d3d03909e973d4f2b71243fb6a45c6c4947&vid=02e63d3d03909e973d4f2b71243fb6a45c6c4947&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 42.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency