Hexaclorodisilano ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
H1028-25G H1028-5G
TCIAH1028-25GEA 327 EUR
TCIAH1028-25G TCIAH1028-5G
Hexaclorodisilano ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Hexaclorodisilano
Formula: Cl₆Si₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011599
Núm. CAS: 13465-77-5
EINECS: 236-704-1
UN: 2987
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9e0235e4e7ab66a0774819b1f93ddb82e985f9f&vid=a9e0235e4e7ab66a0774819b1f93ddb82e985f9f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %