2,4,6-Tricloropiridina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H56787.06
H56787.14
H56787.06EA
129
EUR
H56787.06
H56787.14
2,4,6-Tricloropiridina ≥97%
2,4,6-Tricloropiridina
Purity: 97%
CAS No.: 16063-69-7
Molecular Formula: C5H2Cl3N
Formula Weight: 182.44
Flash Point:
Formula:
C₅H₂Cl₃N Pto. de fusión: 33…37 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00971928 Núm. CAS: 16063-69-7 |