4,4'-DDE ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: 2,2-Di(p-clorofenil)-1,1-dicloroetileno, p,p'-DDE, 2,2-Di(4-clorofenil)-1,1-dicloroetileno, 2,2,p,p'-Tetraclorovinilidenobisbenceno, 2,2-Bis(p-clorofenil)-1,1-dicloroetileno, 2,2-Bis(4-clorofenil)-1,1-dicloroetileno

B0133-1G B0133-5G
TCIAB0133-1GEA 64 EUR
TCIAB0133-1G TCIAB0133-5G
4,4'-DDE ≥99.0% (por GC)
4,4'-DDE
Formula: C₁₄H₈Cl₄
MW: 318,03 g/mol
Pto. Ebullición: 316,5 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 88…90 °C
Densidad: 1,506 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000837
Núm. CAS: 72-55-9
EINECS: 200-784-6
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47568d690988bb3f575666852e1b4586d13c1a8a&vid=47568d690988bb3f575666852e1b4586d13c1a8a&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 88.0 to 90.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR