5-Cloroindol ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 5-Chloro-1H-indole

C1107-25G C1107-5G
TCIAC1107-25GEA 182 EUR
TCIAC1107-25G TCIAC1107-5G
5-Cloroindol ≥98.0% (por GC)
5-Cloroindol
Formula: C₈H₆ClN
MW: 151,6 g/mol
Pto. Ebullición: 130°C
Pto. de fusión: 71…72 °C
Número MDL: MFCD00005672
Núm. CAS: 17422-32-1
EINECS: 241-448-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=060b2e507efab53205d8b2076e08a722d2bc77ed&vid=060b2e507efab53205d8b2076e08a722d2bc77ed&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR