6-Cloropurina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Chloro-7H-purine, 6-Chloro-1H-purine, 6-Chloro-9H-purine
C0278-25G C0278-5G
TCIAC0278-25GEA 202 EUR
TCIAC0278-25G TCIAC0278-5G
6-Cloropurina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
6-Cloropurina
Formula: C₅H₃ClN₄
MW: 154,56 g/mol
Pto. Ebullición: 185 - 192 °C (2 -rr)
Pto. de fusión: 178…179 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00075825
Núm. CAS: 87-42-3
EINECS: 201-745-6
Índice Merck: 14,02161
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f8804410e476380d3c1fccdafc63a467998390b&vid=5f8804410e476380d3c1fccdafc63a467998390b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water within almost transparency