2,6-Dicloropirazina ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1867-25G D1867-5G
TCIAD1867-25GEA 216 EUR
TCIAD1867-25G TCIAD1867-5G
2,6-Dicloropirazina ≥99.0% (por GC)
2,6-Dicloropirazina
Formula: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148.98 g/mol
Pto. Ebullición: 122°C
Número MDL: MFCD00006125
Núm. CAS: 4774-14-5
EINECS: 225-316-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8338b23f3d14fb90fc280984122d54fc610acf8b&vid=8338b23f3d14fb90fc280984122d54fc610acf8b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 53.0 to 56.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency