3-Cloro-6-metilpiridazina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C2274-25G C2274-5G
TCIAC2274-25GEA 282 EUR
TCIAC2274-25G TCIAC2274-5G
3-Cloro-6-metilpiridazina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Cloro-6-metilpiridazina
Formula: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Número MDL: MFCD00052905
Núm. CAS: 1121-79-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5871495b0a483cf7c551031f39f7d323a7dd9b46&vid=5871495b0a483cf7c551031f39f7d323a7dd9b46&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C