2,4,6-Tricloropirimidina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T0417-25G
T0417-500G
TCIAT0417-25GEA
76
EUR
TCIAT0417-25G
TCIAT0417-500G
2,4,6-Tricloropirimidina ≥98.0% (por GC)
2,4,6-Tricloropirimidina
Formula:
C₄HCl₃N₂ MW: 183,42 g/mol Pto. Ebullición: 210 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 21 °C Densidad: 1,595 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006063 Núm. CAS: 3764-01-0 EINECS: 223-183-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Freezing point | 21.0 to 23.0 deg-C |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...