2,4-Dicloro-6-metilpirimidina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2958-25G D2958-5G
TCIAD2958-25GEA 150 EUR
TCIAD2958-25G TCIAD2958-5G
2,4-Dicloro-6-metilpirimidina ≥98.0% (por GC)
2,4-Dicloro-6-metilpirimidina
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Pto. Ebullición: 219°C
Pto. de fusión: 47 °C
Número MDL: MFCD00006064
Núm. CAS: 5424-21-5
EINECS: 226-563-4
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=025e1b224015d739fa151ac4786eb4a0283c2e1a&vid=025e1b224015d739fa151ac4786eb4a0283c2e1a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C