Dicloroacetonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D2510-25G D2510-500G
TCIAD2510-25GEA 61 EUR
TCIAD2510-25G TCIAD2510-500G
Dicloroacetonitrilo ≥98.0% (por GC)
Dicloroacetonitrilo
Formula: C₂HCl₂N
Pto. Ebullición: 112°C
Densidad: 1,374 g/cm³ (11 °C)
Pto. de inflamación: 35°C
Número MDL: MFCD00040886
Núm. CAS: 3018-12-0
EINECS: 221-159-4
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddab6f561169fa1057203eb97b344b7fe27b2a7f&vid=ddab6f561169fa1057203eb97b344b7fe27b2a7f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %