3-Clorobenzofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C1775-25G C1775-500G
TCIAC1775-25GEA 42 EUR
TCIAC1775-25G TCIAC1775-500G
3-Clorobenzofenona ≥98.0% (por GC)
3-Clorobenzofenona
Formula: C₁₃H₉ClO
Pto. Ebullición: 332°C
Pto. de fusión: 83°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009816
Núm. CAS: 1016-78-0
EINECS: 213-809-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc65adcca8938560f1316e0d361039fec902e326&vid=bc65adcca8938560f1316e0d361039fec902e326&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C