1,5-Dicloro-9,10-antraquinona ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D0328-25G D0328-500G
TCIAD0328-25GEA 44 EUR
TCIAD0328-25G TCIAD0328-500G
1,5-Dicloro-9,10-antraquinona ≥95.0% (por GC)
1,5-Dicloro-9,10-antraquinona
Formula: C₁₄H₆Cl₂O₂
Pto. Ebullición: 401 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 245…250 °C
Densidad: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00001190
Núm. CAS: 82-46-2
EINECS: 201-424-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96a21e0cbf3e588add4e2767515b4e8331774ab8&vid=96a21e0cbf3e588add4e2767515b4e8331774ab8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 248.0 to 253.0 deg-C
Solubility in hot Nitorobenzen very faint turbidity