Cloruro de 2,4,6-triclorobenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,4,6-Trichlorobenzoyl Chloride
T1413-25G T1413-5G
TCIAT1413-25GEA 299 EUR
TCIAT1413-25G TCIAT1413-5G
Cloruro de 2,4,6-triclorobenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 2,4,6-triclorobenzoilo
Formula: C₇H₂Cl₄O
Pto. Ebullición: 275°C
Densidad: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00075323
Núm. CAS: 4136-95-2
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbb1eff4ca73133aabef39ab0552b7c38863529f&vid=fbb1eff4ca73133aabef39ab0552b7c38863529f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %