Ácido 3-cloropropionico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C0276-25G C0276-500G
TCIAC0276-25GEA 16 EUR
TCIAC0276-25G TCIAC0276-500G
Ácido 3-cloropropionico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-cloropropionico
Formula: C₃H₅ClO₂
Pto. Ebullición: 204 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 37…40 °C
Densidad: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002764
Núm. CAS: 107-94-8
EINECS: 203-534-4
UN: 3261
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,02159
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00ffd9383f1f7bdf99ac70a1e45dce0006e0898e&vid=00ffd9383f1f7bdf99ac70a1e45dce0006e0898e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency