trans-2,4-Dichlorocinnamic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D2588-25G D2588-5G
TCIAD2588-25GEA 133 EUR
TCIAD2588-25G TCIAD2588-5G
trans-2,4-Dichlorocinnamic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
trans-2,4-Dichlorocinnamic acid
Formula: C₉H₆Cl₂O₂
Número MDL: MFCD00004373
Núm. CAS: 20595-45-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6a7672622f986e53022124a11ab8ad60e8ed3a&vid=8b6a7672622f986e53022124a11ab8ad60e8ed3a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 234.0 to 238.0 deg-C