Ácido 6-cloro-m-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C1780-1G
C1780-5G
TCIAC1780-1GEA
39
EUR
TCIAC1780-1G
TCIAC1780-5G
Ácido 6-cloro-m-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 6-cloro-m-toluico
Formula:
C₈H₇ClO₂ Pto. de fusión: 150°C |
Número MDL:
MFCD00045798 Núm. CAS: 6342-60-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 147.0 to 151.0 deg-C |