Ácido 4-cloro-3-nitrocinámico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C1205-25G C1205-5G
TCIAC1205-25GEA 270 EUR
TCIAC1205-25G TCIAC1205-5G
Ácido 4-cloro-3-nitrocinámico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 4-cloro-3-nitrocinámico
Formula: C₉H₆ClNO₄
Número MDL: MFCD00063311
Núm. CAS: 20797-48-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51792a89e8d2ad93f21cc0b5ed43d3c1f69707f8&vid=51792a89e8d2ad93f21cc0b5ed43d3c1f69707f8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 187.0 to 190.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity