Ácido 2-cloro-3-fluorobenzoico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C2128-1G
C2128-5G
TCIAC2128-1GEA
26
EUR
TCIAC2128-1G
TCIAC2128-5G
Ácido 2-cloro-3-fluorobenzoico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-cloro-3-fluorobenzoico
Formula:
C₇H₄ClFO₂ |
Número MDL:
MFCD00973903 Núm. CAS: 102940-86-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 169.0 to 173.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |