2,6-Dicloro-4-(trifluorometil)anilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Amino-3,5-dichloro-α,α,α-trifluorotoluene, 4-Amino-3,5-dichlorobenzotrifluoride, 2,6-Dichloro-4-trifluoromethylaniline, 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)aniline
A1900-25G A1900-5G
TCIAA1900-25GEA 133 EUR
TCIAA1900-25G TCIAA1900-5G
2,6-Dicloro-4-(trifluorometil)anilina ≥98.0% (por GC)
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₄Cl₂F₃N
MW: 230,02 g/mol
Pto. Ebullición: 60 - 62 °C (1 -rr)
Pto. de fusión: 32…35 °C
Densidad: 1,532 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00052918
Núm. CAS: 24279-39-8
EINECS: 416-430-0
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74d8eef4ca47662b5928097eea3eba3b67c3eab3&vid=74d8eef4ca47662b5928097eea3eba3b67c3eab3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %