2-Cloro-4-iodopiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2089-5G C2089-1G
TCIAC2089-5GEA 53 EUR
TCIAC2089-5G TCIAC2089-1G
2-Cloro-4-iodopiridina ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-4-iodopiridina
Formula: C₅H₃ClIN
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01861983
Núm. CAS: 153034-86-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d71853d01464022cf34b2d02a53d73a6e8fbb518&vid=d71853d01464022cf34b2d02a53d73a6e8fbb518&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C