Ácido 2-cloro-5-iodobenzoico ≥97.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

C2168-25G C2168-5G
TCIAC2168-25GEA 194 EUR
TCIAC2168-25G TCIAC2168-5G
Ácido 2-cloro-5-iodobenzoico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-cloro-5-iodobenzoico
Formula: C₇H₄ClIO₂
MW: 282,46 g/mol
Número MDL: MFCD00079731
Núm. CAS: 19094-56-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8109800504f0127b6f34e3201b2796cd1f68b7c&vid=b8109800504f0127b6f34e3201b2796cd1f68b7c&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR