Isocianato de 3,4-diclorofenilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
I0092-25G I0092-500G
TCIAI0092-25GEA 65 EUR
TCIAI0092-25G TCIAI0092-500G
Isocianato de 3,4-diclorofenilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Isocianato de 3,4-diclorofenilo
Formula: C₇H₃Cl₂NO
MW: 188.01 g/mol
Pto. Ebullición: 234
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002017
Núm. CAS: 102-36-3
EINECS: 203-026-2
UN: 2250
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dc0117b8462d4e2689fb13c3cd2aa9d963fbe23&vid=5dc0117b8462d4e2689fb13c3cd2aa9d963fbe23&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Butylamine Method) min. 98.0 %
Solubility in Toluene almost transparency