2,4-Diclorobencilamina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D1740-25G D1740-5G
TCIAD1740-25GEA 309 EUR
TCIAD1740-25G TCIAD1740-5G
2,4-Diclorobencilamina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2,4-Diclorobencilamina
Formula: C₇H₇Cl₂N
Pto. Ebullición: 83 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00008109
Núm. CAS: 95-00-1
EINECS: 202-382-6
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81af2780fc32a2835190eeba101283188b9abcbb&vid=81af2780fc32a2835190eeba101283188b9abcbb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %