2-Amino-5-cloro-3-metilpiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Amino-5-cloro-3-picolina, 5-Cloro-3-metil-2-piridilamina
A1931-1G A1931-5G
TCIAA1931-1GEA 45 EUR
TCIAA1931-1G TCIAA1931-5G
2-Amino-5-cloro-3-metilpiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-5-cloro-3-metilpiridina
Formula: C₆H₇ClN₂
Número MDL: MFCD00129030
Núm. CAS: 20712-16-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=587b601ed167c77978f2e0e684ed59d48d54f430&vid=587b601ed167c77978f2e0e684ed59d48d54f430&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C