4-Amino-2-clorofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A1496-25G A1496-5G
TCIAA1496-25GEA 45 EUR
TCIAA1496-25G TCIAA1496-5G
4-Amino-2-clorofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Amino-2-clorofenol
Formula: C₆H₆ClNO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00128891
Núm. CAS: 3964-52-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d5126639f909c71de4675e1982767c2f8f2f82a&vid=8d5126639f909c71de4675e1982767c2f8f2f82a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %