3-Cloro-2-metoxipiridina ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C2565-1G
C2565-5G
TCIAC2565-1GEA
28
EUR
TCIAC2565-1G
TCIAC2565-5G
3-Cloro-2-metoxipiridina ≥97.0% (por GC)
3-Cloro-2-metoxipiridina
Formula:
C₆H₆ClNO Pto. Ebullición: 53°C |
Número MDL:
MFCD03095227 Núm. CAS: 13472-84-9 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |