2-Cloropiridin-4-ol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C2516-1G C2516-5G
TCIAC2516-1GEA 24 EUR
TCIAC2516-1G TCIAC2516-5G
2-Cloropiridin-4-ol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2-Cloropiridin-4-ol
Formula: C₅H₄ClNO
Número MDL: MFCD01646108
Núm. CAS: 17368-12-6
EINECS: 241-399-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a67d3d95ef01965384e3ba8b3ad30f697ff6202d&vid=a67d3d95ef01965384e3ba8b3ad30f697ff6202d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 168.0 to 173.0 deg-C