3-Clorotioanisol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Cloro-3-(metiltio)benceno, Sulfuro de 3-clorofenilo y metilo
C2070-25G C2070-5G
TCIAC2070-25GEA 72 EUR
TCIAC2070-25G TCIAC2070-5G
3-Clorotioanisol ≥96.0% (por GC)
3-Clorotioanisol
Formula: C₇H₇ClS
MW: 158,65 g/mol
Pto. Ebullición: 244°C
Densidad: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 106°C
Número MDL: MFCD00040127
Núm. CAS: 4867-37-2
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01007a503cd3132bd2db904097f596eec529aad3&vid=01007a503cd3132bd2db904097f596eec529aad3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %