Propiononitrilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Propionitrile
P0514-25ML P0514-500ML P0514-100ML
TCIAP0514-25MLEA 17 EUR
TCIAP0514-25ML TCIAP0514-500ML TCIAP0514-100ML
Propiononitrilo ≥99.0% (por GC)
Propiononitrilo
Formula: C₃H₅N
MW: 55,08 g/mol
Pto. Ebullición: 96°C
Pto. de fusión: –93 °C
Densidad: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 13°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001948
Núm. CAS: 107-12-0
EINECS: 203-464-4
UN: 2404
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,07827
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b00b09f22385bb28657bf06c2250c61397c162e2&vid=b00b09f22385bb28657bf06c2250c61397c162e2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %