Cobre (I) cianuro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
C1952-300G
C1952-25G
TCIAC1952-300GEA
30
EUR
TCIAC1952-300G
TCIAC1952-25G
Cobre (I) cianuro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cobre (I) cianuro
Formula:
CCuN Pto. de fusión: 473°C Densidad: 2,92 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010975 Núm. CAS: 544-92-3 EINECS: 208-883-6 UN: 1587 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,02661 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Dark green powder to crystaline |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |