Indol-4-carbonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Cyanoindol, 1H-Indol-4-carbonitrilo, 4-Cyano-1H-indol
C2083-1G C2083-5G
TCIAC2083-1GEA 25 EUR
TCIAC2083-1G TCIAC2083-5G
Indol-4-carbonitrilo ≥98.0% (por GC)
Indol-4-carbonitrilo
Formula: C₉H₆N₂
Número MDL: MFCD00152045
Núm. CAS: 16136-52-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9eb44cab8e6ef0272d6037f747f7d62d8a7c69f&vid=c9eb44cab8e6ef0272d6037f747f7d62d8a7c69f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 118.0 and le 123.0 deg-C