Nicotinonitrilo ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

C0456-25G C0456-500G
TCIAC0456-25GEA 16 EUR
TCIAC0456-25G TCIAC0456-500G
Nicotinonitrilo ≥98.0% (por GC)
Nicotinonitrilo
Formula: C₆H₄N₂
Pto. Ebullición: 201°C
Pto. de fusión: 48…51 °C
Densidad: 1,159 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006372
Núm. CAS: 100-54-9
EINECS: 202-863-0

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 53.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR