Isoftalonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
I0158-25G I0158-250G
TCIAI0158-25GEA 23 EUR
TCIAI0158-25G TCIAI0158-250G
Isoftalonitrilo ≥98.0% (por GC)
Isoftalonitrilo
Formula: C₈H₄N₂
Pto. Ebullición: 288 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 158…160 °C
Densidad: 4,42 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: ≥ 150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001795
Núm. CAS: 626-17-5
EINECS: 210-933-7
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b048936235979ba983d356434d967522fd59faa8&vid=b048936235979ba983d356434d967522fd59faa8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency