Benzofenona ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Diphenylmethanone, Diphenyl ketone
B0083-500G B0083-25G
TCIAB0083-500GEA 46 EUR
TCIAB0083-500G TCIAB0083-25G
Benzofenona ≥99.0% (por GC)
Benzofenona
Formula: C₁₃H₁₀O
Pto. Ebullición: 305°C
Pto. de fusión: 47…49 °C
Densidad: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003076
Núm. CAS: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,01098
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba0e94b5eaa4fa93c78780c50b9f45339099884d&vid=ba0e94b5eaa4fa93c78780c50b9f45339099884d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 48.0 to 50.0 deg-C
Solubility in EtOH almost transparency
Ignition residue (Sulfate) max. 0.05 %