3'-Metilacetofenona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl m-tolyl ketone, 1-(m-Tolyl)ethanone, m-Methylacetophenone, 3′-Methylacetophenone
M0191-25ML M0191-100ML
TCIAM0191-25MLEA 50 EUR
TCIAM0191-25ML TCIAM0191-100ML
3'-Metilacetofenona ≥97.0% (por GC)
3'-Metilacetofenona
Formula: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Pto. Ebullición: 219°C
Pto. de inflamación: 85°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008742
Núm. CAS: 585-74-0
EINECS: 209-561-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a28a876814720aa09991a0c09e575b60f9119025&vid=a28a876814720aa09991a0c09e575b60f9119025&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %