Carbonato de etileno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
E0076-25G E0076-500G
TCIAE0076-25GEA 17 EUR
TCIAE0076-25G TCIAE0076-500G
Carbonato de etileno ≥99.0% (por GC)
Carbonato de etileno
Formula: C₃H₄O₃
Pto. Ebullición: 243 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 36 °C
Densidad: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 150 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005382
Núm. CAS: 96-49-1
EINECS: 202-510-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 37.0 to 39.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency